5-(4-Fluorphenyl)-3-pyridincarbaldehyd zur Synthese
Lieferant: Merck
8.14808.0010
8.14808.0010EA 0 EUR
8.14808.0010
5-(4-Fluorphenyl)-3-pyridincarbaldehyd zur Synthese
5-(4-Fluorphenyl)-3-pyridincarbaldehyd
Formel: C₁₂H₈FNO
MDL: MFCD02093924
CAS-Nummer: 381684-96-4