Natriumchlorit 25% in wässriger Lösung zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14815.0250 8.14815.1000
8.14815.0250EA 30.7 EUR
8.14815.0250 8.14815.1000
Natriumchlorit 25% in wässriger Lösung zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Sodium chlorite
Formel: ClNaO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003478
CAS-Nummer: 7758-19-2
EINECS: 231-836-6
UN: 1908
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Boiling Point 100 °C
Density 1.21 g/cm3 (20 °C)