2-(4-Chlorphenylthio)ethanol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2-[(4-Chlorophenyl)sulphanyl]-1-ethanol, 4-Chlorophenyl-2-hydroxyethyl sulphide

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.14889.0005
8.14889.0005EA 186 EUR
8.14889.0005
2-(4-Chlorphenylthio)ethanol, Sigma-Aldrich®
2-(4-Chlorphenylthio)ethanol
Formel: C₈H₉ClOS
Molecular Weight: 188,68 g/mol
Siedepunkt: 305 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 41 °C
Dichte: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014037
CAS-Nummer: 13457-98-2
EINECS: 236-657-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Molar Mass 188.68 g/mol
Boiling Point 140 °C (1013 hPa)
Density 1.278 g/cm3 (20 °C)
Hill Formula C8H9ClOS

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR