2-(2-Naphthyloxy)ethanol zur Synthese
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-(Naphthalen-2-yloxy)ethanol, 2-(2-Naphthyloxy)ethanol, Anavenol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14891.0005
8.14891.0005EA 0 EUR
8.14891.0005
2-(2-Naphthyloxy)ethanol zur Synthese
2-(2-Naphthoxy)ethanol
Formel: C₁₂H₁₂O₂
Molecular Weight: 188,23 g/mol
MDL: MFCD00016809
CAS-Nummer: 93-20-9
EINECS: 202-228-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Melting Point 75 °C
Molar Mass 188.23 g/mol