4'-Hydroxybiphenyl-4-carbonitril zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 4'-Hydroxy-4-biphenylcarbonitrile, 4'-Hydroxybiphenyl-4-carbonitrile, 4'-Hydroxy-[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.14961.0010
8.14961.0010EA 130 EUR
8.14961.0010
4'-Hydroxybiphenyl-4-carbonitril zur Synthese, Sigma-Aldrich®
4-(4-Hydroxyphenyl)benzonitril
Formel: C₁₃H₉NO
Molecular Weight: 195,22 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00059625
CAS-Nummer: 19812-93-2
EINECS: 427-840-4

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) no data available
Melting Point 193 - 199 °C
Molar Mass 195.22 g/mol

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR