Azacyclonol zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: alpha,alpha-Diphenyl-4-piperidinemethanol, alpha-(4-Piperidyl)benzhydrol, Diphenyl(4-piperidinyl)methanol, α,α-Diphenyl-4-piperidinomethanol, Diphenyl-4-piperidinemethanol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.14973.0025
8.14973.0025EA 91.8 EUR
8.14973.0025
Azacyclonol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Azacyclonol
Formel: C₁₈H₂₁NO
Molecular Weight: 267,37 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066980
CAS-Nummer: 115-46-8
EINECS: 204-092-5

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Melting Point 160 - 163 °C
Molar Mass 267.37 g/mol

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR