DL-Leucin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (±)-Leucin, DL-α-Amino-γ-methylvaleriansäure, (±)-α-Amino-γ-methylvaleriansäure, (±)-2-Amino-4-methylpentansäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14986.0050
8.14986.0050EA 104 EUR
8.14986.0050
DL-Leucin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
DL-Leucin
Formel: C₆H₁₃NO₂
Molecular Weight: 131,17 g/mol
Siedepunkt: 226 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,191 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00063087
CAS-Nummer: 328-39-2
EINECS: 206-328-2
Merck Index: 13,05470
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 7.97 g/l (0 °C)
Melting Point 290 - 295 °C
Molar Mass 131.17 g/mol
Density 1.293 g/cm3 (18 °C)