Allylhexanoat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Hexansäureallylester, Capronsäureallylester, Allylcaproat

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.14990.0250
8.14990.0250EA 112 EUR
8.14990.0250
Allylhexanoat, Sigma-Aldrich®
Allylhexanoat
Formel: C₉H₁₆O₂
Molecular Weight: 156,22 g/mol
Siedepunkt: 75 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,8886 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00038339
CAS-Nummer: 123-68-2
EINECS: 204-642-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 0.06 g/l (20 °C)
Molar Mass 156.23 g/mol
Boiling Point 186 - 188 °C
Flash Point 74 °C
Density 0.887 g/cm3 (25 °C)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR