Hexylbutyrat zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Butansäurehexylester, Buttersäurehexylester

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.14992.0250
8.14992.0250EA 131 EUR
8.14992.0250
Hexylbutyrat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Hexylbutyrat
Formel: C₁₀H₂₀O₂
Molecular Weight: 172,27 g/mol
Siedepunkt: 205 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,865 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00048884
CAS-Nummer: 2639-63-6
EINECS: 220-136-6

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Melting Point -78 °C
Molar Mass 172.27 g/mol
Boiling Point 208 °C
Flash Point 83 °C
Density 0.865 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Butyric acid hexyl ester, Hexyl butanoate
Hill Formula C10H20O2

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR