3-Methylbutylisovalerat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
|
Synonyme:
Isovaleric acid Isopentyl ester, Isovaleric acid Isoamyl ester, Isoamyl Isovalerate, Isopentyl 3-methylbutanoate, Isopentyl Isovalerate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14993.0250
8.14993.0250EA
69.9
EUR
8.14993.0250
3-Methylbutylisovalerat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
3-Methylbutylisovalerat
Formel:
C₁₀H₂₀O₂ Molecular Weight: 172,27 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00048369 CAS-Nummer: 659-70-1 EINECS: 211-536-1 UN: 3082 ADR: 9,III |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 0.016 g/l (20 °C) |
Molar Mass | 172.27 g/mol |
Boiling Point | 195 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.8 hPa (20 °C) |
Flash Point | 80 °C |
Density | 0.855 g/cm3 (25 °C) |