2,2-Bis(hydroxymethyl)propionsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 3-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.14996.0250 8.14996.1000
8.14996.0250EA 74.4 EUR
8.14996.0250 8.14996.1000
2,2-Bis(hydroxymethyl)propionsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2,2-Bis(hydroxymethyl)propionsäure
Formel: C₅H₁₀O₄
Molecular Weight: 134.13 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004199
CAS-Nummer: 4767-03-7
EINECS: 225-306-3

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 188 - 191 °C
Molar Mass 134.13 g/mol
Flash Point 150 °C
pH 2.6 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 300 °C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR