Deuteriumchlorid 20% in D₂O (99,5% D) (Isotop) für die Kernresonanzspektroskopie, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.15016.0025
8.15016.0025EA 278 EUR
8.15016.0025
Deuteriumchlorid 20% in D₂O (99,5% D) (Isotop) für die Kernresonanzspektroskopie, Sigma-Aldrich®
Deuteriumchlorid
Formel: DCl
Dichte: 1,189 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00044642
CAS-Nummer: 7698-05-7
EINECS: 231-715-8
UN: 1789
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Density 1.013 g/cm3 (20 °C)
pH 0.5 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material