1-Butanol-[D10]

Lieferant: Merck

Synonyme: 1-Butylalkohol-D10, 1-Hydroxybutan-D10, n-Butanol-D10, Propylcarbinol-D10

8.15022.0005
8.15022.0005EA 0 EUR
8.15022.0005
1-Butanol-[D10]
1-Butanol-[D10]
Formel: DO(CD₂)₃CD₃
Molecular Weight: 84,04 g/mol
Siedepunkt: 116…118 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –89 °C
Dichte: 0,92 g/cm³ (20 °C)
CAS-Nummer: 34193-38-9
UN: 1120
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR