Essigsäure-[D1]
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Ethansäure-D1
8.15035.0050
8.15035.0050EA 0 EUR
8.15035.0050
Essigsäure-[D1]
Essigsäure-[D1]
Formel: C₂H₃DO₂
Molecular Weight: 61,04 g/mol
Siedepunkt: 116 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 17 °C
Dichte: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051050
CAS-Nummer: 758-12-3
EINECS: 212-059-1