Hexamethylphosphoramid-[D18] Isotope_(99.5% D) NMR
Lieferant: Merck
Synonyme:
Hexamethylphosphoramide-[²H₁₈]
8.15042.0005
8.15042.0005EA
0
EUR
8.15042.0005
Hexamethylphosphoramid-[D18] Isotope_(99.5% D) NMR
Hexamethylphosphoramid-[D18]
Formel:
C₆D₁₈N₃OP |
CAS-Nummer:
51219-90-0 EINECS: 257-063-4 |