2-Propanol-[D7]
Lieferant: Merck
Gefahr
8.15046.0001
8.15046.0001EA 0 EUR
8.15046.0001
2-Propanol-[D7]
2-Propanol-[D7]
Formel: D₃CCD(OD)CD₃
Molecular Weight: 67,04 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 19214-96-1
UN: 1219
ADR: 3,II