Methylmethacrylat-[D8] (monomer) (99,5% D) stabilisiert für die Kernresonanzspektroskopie

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Methyl methacrylate-[²H₈] (monomer)

8.15050.0005
8.15050.0005EA 0 EUR
8.15050.0005
Methylmethacrylat-[D8] (monomer) (99,5% D) stabilisiert für die Kernresonanzspektroskopie
Methylmethacrylat-[D8] (monomer)
Formel: C₅D₈O₂
CAS-Nummer: 35233-69-3
EINECS: 252-449-9
UN: 1247
ADR: 3,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR