2,5-Diethyl-1,3,4-thiadiazol zur Synthese
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.15100.0025
8.15100.0025EA 165 EUR
8.15100.0025
2,5-Diethyl-1,3,4-thiadiazol zur Synthese
2,5-Diethyl-1,3,4-thiadiazole
Formel: C₆H₁₀N₂S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 40928-84-5
EINECS: 255-143-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) slightly soluble
Molar Mass 142.22 g/mol
Boiling Point 105 °C (18.7 hPa)
Density 1.071 g/cm3 (20 °C)