2,5-Dimethyl-1,3,4-thiadiazol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.15101.0025
8.15101.0025EA 122 EUR
8.15101.0025
2,5-Dimethyl-1,3,4-thiadiazol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2,5-Dimethyl-1,3,4-thiadiazole
Formel: C₄H₆N₂S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00020722
CAS-Nummer: 27464-82-0
EINECS: 248-473-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Melting Point 61 - 64 °C
Molar Mass 114.17 g/mol
Boiling Point 202 °C (1013 hPa)