2,4-Dichinolindicarbonsäure zS, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Quinoline-2,4-dicarboxylic acid
MQ200
8.15103.0025
8.15103.0025EA 200 EUR
8.15103.0025
2,4-Dichinolindicarbonsäure zS, Sigma-Aldrich®
2,4-Diquinolinecarboxylic acid
Formel: C₁₁H₇NO₄
CAS-Nummer: 5323-57-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Melting Point 229 °C
Molar Mass 217.18 g/mol