4,6-Dichloranthranilsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 2-Amino-4,6-dichlorobenzoic acid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.15106.0010
8.15106.0010EA 547 EUR
8.15106.0010
4,6-Dichloranthranilsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
4,6-Dichloranthranilsäure
Formel: C₇H₅Cl₂NO₂
Molecular Weight: 206,03 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03618451
CAS-Nummer: 20776-63-0

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 1.25 g/l (20 °C)
Melting Point 180 - 185 °C
Molar Mass 206.03 g/mol
pH 2.3 (H2O, 20 °C)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR