4,4'-Diaminobenzophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Bis(4-aminophenyl)methanone, 4,4′-Diaminobenzophenone
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.15111.0025
8.15111.0025EA 0 EUR
8.15111.0025
4,4'-Diaminobenzophenon, Sigma-Aldrich®
4,4'-Diaminobenzophenon
Formel: C₁₃H₁₂N₂O
Molecular Weight: 212,25 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00038138
CAS-Nummer: 611-98-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Melting Point 242 - 246 °C
Molar Mass 212.25 g/mol