L-Alanin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: H-L-Ala-OH, (S)-(+)-2-Aminopropionic acid, L(+)-2-Aminopropionic acid, A, (S)-(+)-Alanin, α-Alanin, H-Ala-OH, (S)-(+)-2-Aminopropionsäure, L(+)-Alanin, (S)-(+)-2-Aminopropansäure, L-α-Alanin

MQ200

8.16000.0025 8.16000.0100
8.16000.0025EA 30.7 EUR
8.16000.0025 8.16000.0100
L-Alanin, Sigma-Aldrich®
L-Alanin
Formel: C₃H₇NO₂
Molecular Weight: 89.09 g/mol
Siedepunkt: 189
Schmelzpunkt: 79
Dichte: 1.4 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064410
CAS-Nummer: 56-41-7
EINECS: 200-273-8
Merck Index: 13,00203

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 166.5 g/l (25 °C)
Melting Point 295 - 297 °C (decomposition)
Molar Mass 89.09 g/mol
Bulk Density 660 kg/m3
Density 1.40 g/cm3 (20 °C)
pH 5.5 - 6.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR