(S)-(+)-Arginin Hydrochlorid 99 zS, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: L(+)-α-Amino-δ-guanidinovaleriansäure Hydrochlorid, L(+)-Arginin Hydrochlorid, H-Arg-OH.HCl, (S)-(+)-α-Amino-δ-guanidinovaleriansäure Hydrochlorid, (S)-(+)-Arginin Hydrochlorid, H-L-Arg-OH.HCl
MQ200
8.16001.0100
8.16001.0100EA 57 EUR
8.16001.0100
(S)-(+)-Arginin Hydrochlorid 99 zS, Sigma-Aldrich®
L-Arginin Hydrochlorid
Formel: C₆H₁₅ClN₄O₂
Molecular Weight: 210.66 g/mol
Schmelzpunkt: 218
Dichte: 1.42 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064550
CAS-Nummer: 1119-34-2
EINECS: 214-275-1
Merck Index: 13,00785
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (argentometric) ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=8 in HCl 6 mol/l) +21.5 - +23.0 °
Identity (IR) passes test
Bulk Density 1250 kg/m3
Density 1.42 g/cm3 (20 °C)
pH 5.7 (100 g/l, H2O, 20 °C)