L(+)-Leucin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: H-Leu-OH, (S)-(+)-α-Amino-γ-methylvaleriansäure, L-Leucin, (S)-(+)-Leucin, (S)-(+)-2-Amino-4-methylpentansäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.16009.0100
8.16009.0100EA 75 EUR
8.16009.0100
L(+)-Leucin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
L(+)-Leucin
Formel: C₆H₁₃NO₂
Molecular Weight: 131,17 g/mol
Schmelzpunkt: 300 °C
Dichte: 1,165 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002617
CAS-Nummer: 61-90-5
EINECS: 200-522-0
Merck Index: 14,05451
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 24 g/l (20 °C)
Melting Point 300 °C (decomposition)
Molar Mass 131.18 g/mol
Bulk Density 300 - 400 kg/m3
Density 1.29 g/cm3 (20 °C)
pH 5.5 - 6.5 (20 g/l, H2O, 20 °C)