L-α-Phenylalanin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: H-Phe-OH, H-L-Phe-OH, L-α-Phenylalanin, 3-Phenyl-L(-)-alanin, 3-Phenyl-L-alanin, (S)-(-)-2-Amino-3-phenylpropansäure

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.16011.0010 8.16011.0050
8.16011.0010EA 37.8 EUR
8.16011.0010 8.16011.0050
L-α-Phenylalanin, Sigma-Aldrich®
L-α-Phenylalanin
Formel: C₉H₁₁NO₂
Siedepunkt: 313 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 173 °C
Dichte: 0,754 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064227
CAS-Nummer: 63-91-2
EINECS: 200-568-1
Merck Index: 14,07271

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 27 g/l (20 °C)
Melting Point 275 - 283 °C (decomposition)
Molar Mass 165.19 g/mol
Bulk Density 580 kg/m3
pH 5.4 - 6.0 (10 g/l, H2O, 20 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR