L(-)-Tyrosin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Tyr, (S)-(-)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propionsäure, L(-)-p-Hydroxyphenylalanin, (S)-(-)-p-Hydroxyphenylalanin, Y, H-Tyr-OH
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.16021.0100
8.16021.0100EA 77.8 EUR
8.16021.0100
L(-)-Tyrosin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
L(-)-Tyrosin
Formel: C₉H₁₁NO₃
Molecular Weight: 181.19 g/mol
Siedepunkt: 351
Schmelzpunkt: 285
Dichte: 1.41 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002606
CAS-Nummer: 60-18-4
EINECS: 200-460-4
Merck Index: 13,09907
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 0.38 g/l (20 °C)
Melting Point 297 - 298 °C (decomposition)
Molar Mass 181.19 g/mol
Bulk Density 300 kg/m3
Density 1.46 g/cm3 (20 °C)
pH 6.5 (0.1 g/l, H2O)