3-Chlorbenzophenon zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: m-Chlorobenzophenone

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.16116.0005
8.16116.0005EA 66.4 EUR
8.16116.0005
3-Chlorbenzophenon zur Synthese, Sigma-Aldrich®
3-Chlorbenzophenon
Formel: C₁₃H₉ClO
Molecular Weight: 216,67 g/mol
Siedepunkt: 322 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 83 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009816
CAS-Nummer: 1016-78-0
EINECS: 213-809-0

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Melting Point 82 - 84 °C
Molar Mass 216.67 g/mol
Hill Formula C13H9ClO

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR