Oxalsäure, wasserfrei zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.16144.0050 8.16144.0250 8.16144.9999
8.16144.0050EA 53.6 EUR
8.16144.0050 8.16144.0250 8.16144.9999
Oxalsäure, wasserfrei zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Oxalsäure
Formel: C₂H₂O₄
Siedepunkt: 365 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 99 - 100 °C
Dichte: 1,9 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002573
CAS-Nummer: 144-62-7
EINECS: 205-634-3
UN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 13,06980
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 90 g/l (20 °C)
Melting Point 189 °C (decomposition)
Molar Mass 90.03 g/mol
Bulk Density 750 kg/m3
Vapor Pressure 21.5 hPa (50 °C)
Density 1.9 g/cm3 (20 °C)
pH 1 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material