Polyethylenglycol 1500, Schuppen, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., SAFC®

Lieferant: Merck
Achtung

8.17005.5000 8.17005.9050
8.17005.5000EA 436 EUR
8.17005.5000 8.17005.9050
Polyethylenglycol 1500, Schuppen, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., SAFC®
Polyethylenglycol 1.500
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Siedepunkt: ∼250 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 44…48 °C
Dichte: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 260 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081839
CAS-Nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR