Polyethylene glycol 3.000, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., SAFC®
Lieferant: Merck
Synonyme: Polyoxyethylen 3.000, Polyglycol 3.000, PEG 3.000, Polyethylenoxid 3.000
8.17019.5000
8.17019.5000EA 349 EUR
8.17019.5000
Polyethylene glycol 3.000, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., SAFC®
Polyethylenglycol 3.000
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Molecular Weight: 3000 g/mol
Schmelzpunkt: 55…58 °C
Dichte: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2