Isopropylmyristat Ph. Eur., NF, SAFC®
Lieferant: Merck
Synonyme: Isopropyltetradecanoat, Tetradecansäureisopropylester, Myristinsäureisopropylester
8.17066.2500
8.17066.2500EA 524 EUR
8.17066.2500
Isopropylmyristat Ph. Eur., NF, SAFC®
Isopropylmyristat
Formel: C₁₇H₃₄O₂
Molecular Weight: 270.46 g/mol
Siedepunkt: 320
Schmelzpunkt: 0…1 °C
Dichte: 0.852 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 150
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008982
CAS-Nummer: 110-27-0
EINECS: 203-751-4
Merck Index: 13,05235