Natriumbutyrat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Buttersäure Natriumsalz

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.17500.9025
8.17500.9025EA 0 EUR
8.17500.9025
Natriumbutyrat, Sigma-Aldrich®
Natriumbutyrat
Formel: C₄H₇NaO₂
Molecular Weight: 110,09 g/mol
Schmelzpunkt: 244 °C
Dichte: 1,324 g/cm³ (30 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002816
CAS-Nummer: 156-54-7
EINECS: 205-857-6

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 244 °C
Molar Mass 110.09 g/mol

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR