Silbertrifluoracetat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Trifluoressigsäure Silbersalz, Silber(I)trifluoracetat

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.18003.0025
8.18003.0025EA 667 EUR
8.18003.0025
Silbertrifluoracetat, Sigma-Aldrich®
Silbertrifluoracetat
Formel: C₂AgF₃O₂
Molecular Weight: 220,88 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013199
CAS-Nummer: 2966-50-9
EINECS: 221-004-0
UN: 3077
ADR: 9,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 257 - 260 °C
Molar Mass 220.88 g/mol

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR