1,3,5-Tribenzylhexahydro-1,3,5-triazin zur Synthese
Lieferant: Merck
Synonyme: 1,3,5-Tribenzyl-1,3,5-triazinane
8.18024.0025
8.18024.0025EA 0 EUR
8.18024.0025
1,3,5-Tribenzylhexahydro-1,3,5-triazin zur Synthese
1,3,5-Tribenzylhexahydro-1,3,5-triazin
Formel: C₂₄H₂₇N₃
Molecular Weight: 357,5 g/mol
MDL: MFCD00014599
CAS-Nummer: 2547-66-2
EINECS: 219-831-7