Azidotrimethylsilan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Trimethylsilyl azide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.18026.0025
8.18026.0025EA 111 EUR
8.18026.0025
Azidotrimethylsilan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Azidotrimethylsilane
Formel: C₃H₉N₃Si
Molecular Weight: 115.21 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001986
CAS-Nummer: 4648-54-8
EINECS: 225-078-5
UN: 1992
ADR: 3 (6.1) II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 115.21 g/mol
Boiling Point 92 - 95 °C
Flash Point 6 °C
Refractive Index 1.4142 (20 °C, 589 nm)
Density 0.88 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 300 °C