Methyltrifluormethansulfonat zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Trifluormethansulfonsäuremethylester

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.18035.0010
8.18035.0010EA 89 EUR
8.18035.0010
Methyltrifluormethansulfonat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Methyltrifluormethansulfonat
Formel: C₂H₃F₃O₃S
Molecular Weight: 164,11 g/mol
Siedepunkt: 95 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000409
CAS-Nummer: 333-27-7
EINECS: 206-371-7
UN: 2920
ADR: 8 (3),II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 164.1 g/mol
Boiling Point 99 °C (1013 hPa)
Flash Point 38 °C
Refractive Index 1.3228 (25 °C, 589 nm)
Density 1.49 g/cm3 (20 °C)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR