Trifluormethansulfonsäureanhydrid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Triflicanhydrid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.18043.0050
8.18043.0002
8.18043.0050EA
226
EUR
8.18043.0050
8.18043.0002
Trifluormethansulfonsäureanhydrid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Trifluormethansulfonsäureanhydrid
Formel:
C₂F₆O₅S₂ Molecular Weight: 282.14 g/mol Siedepunkt: 83 Dichte: 1.67 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000408 CAS-Nummer: 358-23-6 EINECS: 206-616-8 UN: 3265 ADR: 8 I |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) (decomposition) |
Molar Mass | 282.12 g/mol |
Boiling Point | 82 - 83 °C |
Refractive Index | 1.3210 - 1.3212 (20 °C, 589 nm) |
Density | 1.71 g/cm3 (20 °C) |
Hill Formula | C2F6O5S2 |
Chemical Formula | (CF3SO2)2O |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...