Hydrogen fluoride pyridine complex (HF 65%) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.18068.0100
8.18068.0100EA 248 EUR
8.18068.0100
Hydrogen fluoride pyridine complex (HF 65%) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Hydrogen fluoride pyridine complex
Formel: C₅H₅N·(HF)x
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00012436
CAS-Nummer: 62778-11-4
EINECS: 231-634-8
UN: 1790
ADR: 8 (6.1),I
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.14 g/cm3 (20 °C)
pH  - 7 (H2O, 20 °C)