2-(Allylthio)-2-thiazolin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.18083.0010
8.18083.0010EA 98.3 EUR
8.18083.0010
2-(Allylthio)-2-thiazolin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2-(Allylthio)-2-thiazolin
Formel: C₄H₇NS
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 3571-74-2
EINECS: 222-679-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 159.28 g/mol
Boiling Point 92 - 94 °C (2 hPa)
Density 1.16 g/cm3 (20 °C)