1,1,3,3-Tetramethylbutylisocyanid zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 1,1,3,3-Tetramethylbutylisocyanide

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.18105.0005
8.18105.0005EA 198 EUR
8.18105.0005
1,1,3,3-Tetramethylbutylisocyanid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1,1,3,3-Tetramethylbutylisocyanid
Formel: C₉H₁₇N
Molecular Weight: 139,2380 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000003
CAS-Nummer: 14542-93-9
EINECS: 238-577-8
UN: 3275
ADR: 6.1 (3),II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 139.24 g/mol
Boiling Point 55 - 56 °C (15 hPa)
Flash Point 51 °C
Refractive Index 1.4178 (30 °C, 589 nm)
Density 0.80 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Thiocarbamide, 1,1,3,3,-Tetramethylbutylisonitrile, Walborsky reagent, tert-Octylisonitrile
Hill Formula C9H17N
Chemical Formula (CH3)3CCH2C(CH3)2NC

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR