3,6-Dioxaoctamethylendiamin zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.18116.0025 8.18116.0100
8.18116.0025EA 38.6 EUR
8.18116.0025 8.18116.0100
3,6-Dioxaoctamethylendiamin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
3,6-Dioxaoctamethylendiamin
Formel: C₆H₁₆N₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040474
CAS-Nummer: 929-59-9
EINECS: 213-203-6
UN: 2735
ADR: 8,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 148.20 g/mol
Boiling Point 88 °C (0.7 hPa)
Flash Point 121 °C
Density 1.01 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR