Cyclohexylisocyanid zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.18151.0010
8.18151.0010EA 122 EUR
8.18151.0010
Cyclohexylisocyanid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Cyclohexylisocyanid
Formel: C₇H₁₁N
MDL: MFCD00003839
CAS-Nummer: 931-53-3
EINECS: 213-238-7
UN: 2810
ADR: 6.1,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Molar Mass 109.17 g/mol
Boiling Point 173 - 176 °C (1013 hPa)
Flash Point 77 °C
Refractive Index 1.4502 (20 °C, 589 nm)
Density 0.89 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Cyclohexyl isonitrile
Hill Formula C7H11N

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR