Bis(2-ethylhexyl)amin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-((2-Ethylhexyl)amino)-2-ethylhexan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.18191.0250
8.18191.0250EA
49.8
EUR
8.18191.0250
Bis(2-ethylhexyl)amin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Bis(2-ethylhexyl)amin
Formel:
C₁₆H₃₅N Molecular Weight: 241,46 g/mol Siedepunkt: 281,1 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: < –60 °C Dichte: 0,8062 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 121 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009489 CAS-Nummer: 106-20-7 EINECS: 203-372-4 UN: 2922 ADR: 8 (6.1),II |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 0.045 g/l (20 °C) |
Molar Mass | 241.45 g/mol |
Boiling Point | 122 - 124 °C (7 hPa) |
Vapor Pressure | 0.01 hPa (20 °C) |
Flash Point | 121 °C |
Explosion Limit | 0.6 - 3.7 %(V) |
Density | 0.80 g/cm3 (20 °C) |
pH |
|
Ignition Point | 230 °C |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...