Natriummethanolat 30% in Methanol zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Natriummethoxid, Methanol Natriumsalz, Natriummethylat

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.18194.0100 8.18194.1000 8.18194.2500 8.18194.9050 8.18194.9200
8.18194.0100EA 25.5 EUR
8.18194.0100 8.18194.1000 8.18194.2500 8.18194.9050 8.18194.9200
Natriummethanolat 30% in Methanol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Natriummethanolat
Formel: CH₃NaO
Dichte: 0,97 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012179
CAS-Nummer: 124-41-4
EINECS: 204-699-5
UN: 1289
ADR: 3 (8),III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) (reaction)
Melting Point 2 - 6 °C
Boiling Point 92 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 34 hPa (20 °C)
Flash Point 33 °C
Explosion Limit 5.5 - 36.5 %(V) Methanol
Density 0.97 g/cm3 (20 °C)
pH 11 (20 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 455 °C Methanol


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR