1,3-Dimethyl-2-imidazolidinon ≥99,0% (durch GC) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 1,3-Dimethylimidazolidin-2-on
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.18212.6190
8.18212.6190EA 0 EUR
8.18212.6190
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinon ≥99,0% (durch GC) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinon
Formel: C₅H₁₀N₂O
Molecular Weight: 114,15 g/mol
MDL: MFCD00003188
CAS-Nummer: 80-73-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 8.2 °C
Molar Mass 114.14 g/mol
Boiling Point 104 °C (20 hPa)
Vapor Pressure < - 1 hPa (20 °C)
Flash Point 114 °C
Refractive Index 1.472 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.3 - 8.4 %(V)
Density 1.056 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) neutral
Ignition Point 305 °C
Synonyms Dimethylethylene urea, DMI, DMEU
Hill Formula C5H10N2O