Glycin-tert-butylester (H-Gly-OtBu) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
tert-Butyl 2-aminoacetate, tert-Butyl Glycinate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.18213.0006
8.18213.0006EA
117
EUR
8.18213.0006
Glycin-tert-butylester (H-Gly-OtBu) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Glycin-tert-butylester (H-Gly-OtBu)
Formel:
C₆H₁₃NO₂ Molecular Weight: 131,18 g/mol |
MDL:
MFCD00038194 CAS-Nummer: 6456-74-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) insoluble |
Molar Mass | 131.17 g/mol |
Boiling Point | 29 - 31 °C (3 hPa) |
Refractive Index | 1.4237 (20 °C, 589 nm) |
Density | 0.96 g/cm3 (20 °C) |