2,4,6-Triphenylpyriliumtetrafluoroborat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.18238.0005
8.18238.0005EA 87.1 EUR
8.18238.0005
2,4,6-Triphenylpyriliumtetrafluoroborat, Sigma-Aldrich®
2,4,6-Triphenylpyriliumtetrafluoroborat
Formel: C₂₃H₁₇BF₄O
MDL: MFCD00012001
CAS-Nummer: 448-61-3
EINECS: 207-186-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Melting Point 252 - 255 °C
Molar Mass 396.2 g/mol
Hill Formula C23H17BF4O