α-Brompropiophenon
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Brompropiophenon
8.18240.0025
8.18240.0025EA 0 EUR
8.18240.0025
α-Brompropiophenon
α-Brompropiophenon
Formel: C₆H₅C(O)CHBrCH₃
Molecular Weight: 213,07 g/mol
Siedepunkt: 245 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,439 g/cm³ (0 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000145
CAS-Nummer: 2114-00-3
EINECS: 218-307-5
UN: 2927
ADR: 6.1,II