Kupfer(II)chlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.18247.9020
8.18247.9020EA
0
EUR
8.18247.9020
Kupfer(II)chlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Kupfer(II)chlorid
Formel:
Cl₂Cu |
MDL:
MFCD00010972 CAS-Nummer: 7447-39-4 UN: 2802 ADR: 8,III |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 620 g/l (20 °C) |
Melting Point | 498 °C decomposes |
Molar Mass | 134.45 g/mol |
Density | 3.39 g/cm3 (25 °C) |
pH | 3.5 (50 g/l, H2O, 20 °C) |
Synonyms | Copper dichloride |
Hill Formula | Cl2Cu |
Chemical Formula | CuCl2 |